Learn More
Thermo Scientificâ„¢ Samcoâ„¢ Transferpipetten (extra lang)
GREENER_CHOICE
Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit den extra langen Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten, die eine perfekte Lösung für Anwendungen mit Gewebekulturen darstellen.
Marke:  Thermo Scientificâ„¢ 262NL-20S
40.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10705502
  • 41.50 CHF / 400 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Sehr gut geeignet für Gewebekulturapplikationen. Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit diesen extra langen Transferpipetten. Sie verfügen über einen integrierten Pipettenball, der das Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
  • Hervorragend für Forschungsanwendungen
  • Universalpipetten eignen sich besonders für die routinemäßige Probennahme von Flüssigkeiten
  • Gut geeignet für den Einsatz mit großen Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
2,3 mL
LDPE
Nein
20/Beutel, 400/Packung
6 ml
Extra lange Transferpipette
5,0 mm
Steril
9 in.
20/Beutel, 400/Packung
22,5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
      SDS
      Documents
      Documents
      Product Certifications
      Special Offers
      Special Offers
      Product Content Correction
      Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
      Product Title
      Thermo Scientificâ„¢ Samcoâ„¢ Transferpipetten (extra lang) >
      Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
      Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.