Learn More
Novus Biologicals™ Sambucus Nigra Lectin [Cy3]
Marke: Novus Biologicals™ CL-1303-NB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
1 mg/mL | |
10 mM HEPES (pH 7.5), 0.15 M NaCl, 0.1 mM CaCl2, proprietary stabilizer | |
Store at 4°C in the dark. | |
Glycobiology |
Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
1 mg | |
A precipitate may form during storage. This does not have a significant adverse effect on the product. If a precipitate forms upon long-term storage at 4°C, warm to 37C and centrifuge before use. | |
Sambucus Nigra Lectin |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Sambucus Nigra Lectin [Cy3] > 1 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur