Learn More
Samariumbarren, ≈ 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15466755
Samariumbarren, ≈ 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466755
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Artikelnummer. 15466755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045107.KF
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium ingot/button
Namenshinweis ≈50.8mm (2.0 in.) dia.
CAS 7440-19-9
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Summenformel Sm
MDL-Nummer MFCD00011233 MFCD00151299
Menge 1 Pc.
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sm]
IUPAC-Name Samarium
Molekulargewicht (g/mol) 150.36
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈150g/piece
Form ≈150 g/Stück
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Samariumbarren, ≈ 50.8 mm (2.0 in.) Durchmesser, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >