Learn More
Samarium(III)-trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 52093-28-4 | C3F9O9S3Sm | 597.55 g/mol
29.10 CHF - 116.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 52093-28-4
Summenformel C3F9O9S3Sm
Molekulargewicht (g/mol) 597.55
MDL-Nummer MFCD00192431
InChI-Schlüssel DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Synonym samarium iii trifluoromethanesulfonate, samarium triflate, samarium iii triflate, samarium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid samarium iii salt, samarium iii trifluoromethanesulfonate 97+%, sm otf 3, 3cf3o3s.sm, samarium 3+ tritriflate
PubChem CID 10145316
SMILES [Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10782074
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
383170010
1 g Kunststoffflasche
29.10 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10370524
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
383170100
10 g Kunststoffflasche
116.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Samarium(III)-trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals