Learn More
Samarium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367637
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Samarium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367637
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11367637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012906.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13759-83-6 | H12N3O15Sm | 444.46 g/mol
It is used in NMR spectroscopy for spectra resolution and is used for doping purpose. It is also used as a chemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13759-83-6
Summenformel H12N3O15Sm
Molekulargewicht (g/mol) 444.46
MDL-Nummer MFCD00149857
InChI-Schlüssel HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 203081
SMILES O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 78°C to 79°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acetonitrile.
IUPAC-Name Samarium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
Formelmasse 444.45 (336.36 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Yellow crystals
Dichte 2.375 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Samarium(III)-nitrathexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato