Learn More
Samarium(III)-Acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392558
Verfügbar ab: 18-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Samarium(III)-Acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392558
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11392558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014604.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 17829-86-6 | C6H9O6Sm | 327.49 g/mol
Samarium Acetate has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices. Another important application of Samarium and its compounds is as catalyst and chemical reagent. One of the most important applications of Samarium is in Samarium-Cobalt magnets. . These magnets are found in small motors, headphones, and high-end magnetic pickups for guitars and related musical instruments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17829-86-6
Summenformel C6H9O6Sm
Molekulargewicht (g/mol) 327.49
MDL-Nummer MFCD00150124
InChI-Schlüssel JPDBEEUPLFWHAJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name samarium(3+) triacetate
SMILES [Sm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 300°C
Chemischer Name oder Material Samarium(III) acetate hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 327.48 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.94 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ27K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number014604.22,014604.14
ChargennummerZ04E002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number014604.22,014604.14
ChargennummerA16N05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014604.22,014604.14
ChargennummerL07U087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014604.22,014604.14
ChargennummerT06H032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014604.22,014604.14
Name des Produkts
Samarium(III)-Acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >