Learn More
Cole-Parmer™ NACL WINDOW 25X4MM
Cole-Parmer Salzfenster, zur Verwendung mit:IR-Spektroskopie, Menge:Je 1, steril, Dicke:4mm
Marke:  Cole-Parmer™ 83001-56
Artikelnummer. 11765349
  • 87.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
Cole-Parmer Salzfenster, zur Verwendung mit:IR-Spektroskopie, Menge:Je 1, steril, Dicke:4mm
Spezifikation
Spezifikation
Salzfenster
IR-Spektroskopie
4 mm
25mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ NACL WINDOW 25X4MM > Abmessungen:25 x 4 mm (Durchm. x Dicke); für IR-Spektroskopie