Learn More
Thermo Scientific™ Doppelplatte mit Salmonella-Shigella-Agar (SS-Agar)/XLD-Agar
Isolieren und identifizieren Sie Salmonella und Shigella spp. aus klinischen oder Lebensmittelproben mit hochselektiven Agar-Doppelplatten, die die Wiederfindung aus Mischflora-Proben unterstützen.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5210E
21.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10557163
  • 27.25 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
6°bis 12 °C
90 mm-Doppelplatte
17.5 g ± 5 %
10/Pckg.
Salmonella-Shigella-Agar (SS-Agar)/XLD-Agar
Agar
Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6273826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2025 Catalog NumberPO5210E
Chargennummer6268259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog NumberPO5210E
Chargennummer6265818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2025 Catalog NumberPO5210E
Chargennummer6258151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog NumberPO5210E
Chargennummer6245995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberPO5210E
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Doppelplatte mit Salmonella-Shigella-Agar (SS-Agar)/XLD-Agar >