Learn More
Salicylsäure, Natriumsalz, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573044 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50g, Kunststoffflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-21-7
Summenformel C7H5NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 160.104
MDL-Nummer MFCD00002440
InChI-Schlüssel ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC-Name Natrium;2-Hydroxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid, sodium salt
Azidität 2 ml 0,01 N NaOH max.
Schmelzpunkt 200,0 °C
Farbe Braun bis Braun-Rot
Verlust bei Trocknung Max. 0,5 % (1 g, 105 °C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel 2-(HO)C6H4CO2Na
Menge 50g
Beilstein 10, 43
Merck Index 15, 8469
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:1.000 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/9,2 ml Alkohol, 1 g/4 ml Glycerin, praktisch unlöslich im Äther
Formelmasse 160.1
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Salicylsäure, Natriumsalz, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >