Learn More
Salicylsäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16695783
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Salicylsäure, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16695783 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 KG POLY-FLASCHE
Click to view available options
:
1 KG POLY-FLASCHE
Artikelnummer. 16695783
Marke: Honeywell Fluka 27301H1KG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., USP, USP, 99,5-100,5 % (berechn. gem. Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 69-72-7
Aussehen Einhaltung
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
Reinheit (%) 99.5 to 100.5 %
Güte Reagenz Pharmakopöe-Säuren
Menge 1 kg
Verlust bei Trocknung Max. 0,3 %
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: salicylic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salicylsäure, Honeywell Fluka™ >