Learn More
Salicylsäure, für ACS-Analyse, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
53.67 CHF - 541.70 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 69-72-7
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002439
InChI-Schlüssel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10434321
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
419225000
500g Kunststoffflasche
53.67 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10463551
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
419220020
2kg Kunststoffflasche
143.72 CHF
2 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10247373
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
419220100
10kg Kunststofftrommel
541.70 CHF
10 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salicylsäure, für ACS-Analyse, +99 %, Thermo Scientific Chemicals