Learn More
Salicylsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
78.10 CHF - 152.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 69-72-7 |
---|---|
Summenformel | C7H6O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 138.12 |
MDL-Nummer | MFCD00002439 |
InChI-Schlüssel | YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone |
PubChem CID | 338 |
ChEBI | CHEBI:16914 |
IUPAC-Name | 2-Hydroxybenzoesäure |
SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10367170
|
Thermo Scientific Acros
147700010 |
1kg | Kunststoffflasche |
78.10 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10543504
|
Thermo Scientific Acros
147700025 |
2,5kg | Kunststoffflasche |
152.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
69-72-7 | |
138.12 | |
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N | |
338 | |
2-Hydroxybenzoesäure |
C7H6O3 | |
MFCD00002439 | |
salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone | |
CHEBI:16914 | |
OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Spezifikation
Salicylic acid | |
158,0°bis 161,0 °C | |
Weiß | |
C7H6O3 | |
10, 43 | |
salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone | |
OC(=O)C1=CC=CC=C1O | |
138.12 | |
CHEBI:16914 | |
≥99% | |
Echt |
69-72-7 | |
211,0 °C (20,0 mmHg) | |
99+% | |
MFCD00002439 | |
15, 8469 | |
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N | |
2-Hydroxybenzoesäure | |
338 | |
138.12 | |
157 °C | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Do not eat, drink or smoke when using this product.
Gefahr
- Salicylic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.