Learn More
Salicylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Salicylsäure wird als Konservierungsmittel für Lebensmittel sowie bei der Behandlung vieler Hautkrankheiten wie Akne, Schuppen, Psoriasis und seborrhoische Dermatitis auf der Haut und Kopfhaut verwendet. Es ist ein Antiseptikum. Es wird hauptsächlich in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von antipyretischen, analgetischen, entzündungshemmenden und diuretischen Arzneimitteln verwendet. Es wird auch in der Farbstoffindustrie für die Herstellung von Azofarbstoffen und für die saure Beizenfärbung verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Salicylsäure wird als Konservierungsmittel für Lebensmittel sowie bei der Behandlung vieler Hautkrankheiten wie Akne, Schuppen, Psoriasis und seborrhoische Dermatitis auf der Haut und Kopfhaut verwendet. Es ist ein Antiseptikum. Es wird hauptsächlich in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von antipyretischen, analgetischen, entzündungshemmenden und diuretischen Arzneimitteln verwendet. Es wird auch in der Farbstoffindustrie für die Herstellung von Azofarbstoffen und für die saure Beizenfärbung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Kohlenstofftetrachlorid, Benzol, Propanol, absolutes Ethanol, Aceton, Toluol und Ether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Jod, Eisen und Eisensalzen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salicylic acid |
Schmelzpunkt | 158°bis 160 °C |
Siedepunkt | 211 °C (20 mmHg) |
Beilstein | 774890 |
Merck Index | 14,8332 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 138.12 |
Reinheit (%) | 99% |
Dichte | 1,443 |
Menge | 500g |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253046 | Analysenzertifikat | 12/11/2024 | A12253.0E,A12253.36,A12253.30 |
10247735 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | A12253.0E,A12253.36,A12253.30 |
10243018 | Analysenzertifikat | 25/08/2022 | A12253.0E,A12253.36,A12253.30 |
10194887 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12253.0E,A12253.36,A12253.30 |
10201610 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12253.0E,A12253.36,A12253.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Salicylic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Salicylic acid