Learn More
Thermo Scientific™ Sall (10 U/μl)
Das Restriktionsenzym SalI erkennt G^TCGAC-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im O-Puffer.
Marke: Thermo Scientific™ ER0642
280.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
272.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit SalI, 0,7 % Agarose, 2 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...G▵T C G A C...3'3'...C A G C T▵G...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
- 1x O-Puffer:50 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer
- SalI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
- Nach 50-fachem Verdau mit SalI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: vollständige Überlappung — blockiert
- EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA
- Es sind mindestens 5 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden
- Eco88I, SmoI, XhoI
Hinweis:
Eine geringe Salzkonzentration, eine hohe Glycerin-Konzentration (>5 %), ein pH-Wert von >8,0 oder ein hoher Enzymüberschuss können zu Star-Aktivität führen. Superspiralisierte Formen von pBR322 und pUC erfordern einen 10-fachen Verdau mit SalI für vollständigen Verdau. Eine Inkubation bei 25°C hat eine Aktivität von 50-75 % zur Folge.
Spezifikation
10 U/μl | |
Sal I | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für Dam-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive | |
10x Puffer O | |
37°C | |
5 x 1500 E | |
Herkömmliches Klonen |