missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Sal 003

Cell-permeable inhibitor of eIF2α dephosphorylation

210.00 CHF - 803.00 CHF

Spezifikation

Reinheit >99%
Produkttyp Sal 003
Molekulargewicht 463.21
Hemmstoffe Sal 003
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18024762
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
3657/10
10 mg
210.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18095702
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
3657/50
50 mg
803.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Cell-permeable inhibitor of cellular phosphatase complexes that dephosphorylate eukaryotic translation initiation factor 2 subunit α (eIF2α). Analog of salubrinal (Cat. No. 2347) with improved aqueous solubility. Shown to prevent the induction of hippocampal long-term potentiation (LTP) and memory formation (LTM) in mice.
Spezifikation

Spezifikation

>99%
Sal 003
463.21
Sal 003
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

Nur für Forschungszwecke