Learn More
Tocris Bioscience™ Sal 003
Cell-permeable inhibitor of eIF2α dephosphorylation
Marke:  Tocris Bioscience™ 3657/10
169.10 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18024762
  • 210.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sal 003 is a cell-permeable inhibitor of cellular phosphatase complexes that dephosphorylate eukaryotic translation initiation factor 2 subunit α (eIF2α). Analog of salubrinal (Cat. No. 2347) with improved aqueous solubility. Shown to prevent the induction of hippocampal long-term potentiation (LTP) and memory formation (LTM) in mice.
Spezifikation
Spezifikation
>99%
Sal 003
Sal 003
10 mg
463.21
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke