Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Massive Kügelchen aus PTFE
Minimieren Stöße beim Sieden
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069390
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Säulenverpackung und als Mischkugeln
- Inert für die meisten Flüssigkeiten und Dämpfe
- Verwendbar bis 220 °C (428 °F)
Spezifikation
Siedestein | |
PTFE | |
6 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Massive Kügelchen aus PTFE > Ungef. Durchm. 6 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur