Learn More
Saint Gobain Life Sciences 3M Labor Matte .
Chemisch inert – beständig gegen Adhäsion von praktisch jedem Material
Marke:  Saint Gobain Life Sciences D1069328
Artikelnummer. 10686585
  • 274.00 CHF / 3 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Korrosions- und bruchfester Belag für Bänke, Einlegeböden, Waschbecken und Abtropfbretter, trägt zur Verringerung von Glasbruch bei
  • Nützlich als Netzsäckchen zum Eintauchen von Teilen in korrosive Chemikalien und Lösungsmittel
  • Einfach zu reinigen
  • PTFE-Netzeinsätze mit rautenförmigen Maschen mit einer Dicke von 0.06 Zoll (1.6 mm) und mit Öffnungen von 0.25 Zoll (6 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Labormatte
10 ft.
12 Zoll
3 m x 310 cm (10 ft. x 12 Zoll)
0.062 Zoll
PTFE
3 m
310 mm
Korrosions- und bruchfester Belag für Bänke, Einlegeböden, Waschbecken und Abtropfbretter, trägt zur Verringerung von Glasbruch bei
Je
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences 3M Labor Matte . > PTFE-Labormattierung; 120 L x 12 in B