Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Biegsame Rührstäbe aus PTFE
Enthält einen vollständig geschlossenen Stahleinsatz für Steifigkeit, kann jedoch für die Verwendung als strombetriebene Rüher in verschiedenen Formen gebogen werden
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069089
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis +288 °C (550 °F)
- Vollständig inert gegenüber hochkorrosiven Reagenzien
- Die Antihaftbeschichtung erleichtert die Reinigung
- Unzerbrechlich
Spezifikation
0.25 Zoll | |
12 in. | |
30 mm | |
Je 1 |
Vollständig umschlossener Stahleinsatz | |
0.6 cm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Stirring Rod |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Biegsame Rührstäbe aus PTFE > Länge: 12 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur