Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Oberflächenschutze
Schutz durch FEP-Fluorpolymer für alle Oberflächen
Marke:  Saint Gobain Life Sciences D9860005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11775088
  • 232.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
Übertragen Sie den Schutz von FEP-Fluorpolymer auf jede Oberfläche
  • Hergestellt aus einer FEP-Films-Schicht, die mit einer unterstützenden Deckschicht aus Vinyl oder Aluminium verbunden ist (die Deckschicht ist mit einem druckempfindlichen Acrylkleber beschichtet)
  • Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen
  • Dient zum Schutz von Oberflächen gegen die Absorption von toxischen oder radioaktiven Chemikalien
  • Korrosive Chemikalien, Farben, Öle, Fette und klebrige Substanzen werden mit einem feuchten Schwamm einfach weggewischt
  • Kann mit einer Schere einfach zugeschnitten werden
  • Einfache Handhabung—Einfach das Schutzpapier von der haftenden Deckschicht abziehen und auf die Oberfläche aufbringen
Bestellinformation
Bytac-Schutzfolie mit Vinyl-Deckschicht wird für Temperaturen bis zu 93 °C (200 °F) empfohlen; mit Deckschicht aus Aluminiumfolie ist sie bis zu 182 °C (360 °F) verwendbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutz für die Bank
15 ft.
12,5 in.
15 ft. x 12,5 in. (4,6 m x 320 mm)
Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen
Je
FEP
450 cm
31,8 cm
Weiß
8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Oberflächenschutze > 15 ft x 12,5 in (L x B); Rückseite:Vinyl