Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Oberflächenschutze
Schutz durch FEP-Fluorpolymer für alle Oberflächen
Marke:  Saint Gobain Life Sciences D1069324
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10243001
  • 465.00 CHF / 4.50 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Übertragen Sie den Schutz von FEP-Fluorpolymer auf jede Oberfläche
  • Hergestellt aus einer FEP-Films-Schicht, die mit einer unterstützenden Deckschicht aus Vinyl oder Aluminium verbunden ist (die Deckschicht ist mit einem druckempfindlichen Acrylkleber beschichtet)
  • Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen
  • Dient zum Schutz von Oberflächen gegen die Absorption von toxischen oder radioaktiven Chemikalien
  • Korrosive Chemikalien, Farben, Öle, Fette und klebrige Substanzen werden mit einem feuchten Schwamm einfach weggewischt
  • Kann mit einer Schere einfach zugeschnitten werden
  • Einfache Handhabung—Einfach das Schutzpapier von der haftenden Deckschicht abziehen und auf die Oberfläche aufbringen
Bestellinformation
Bytac-Schutzfolie mit Vinyl-Deckschicht wird für Temperaturen bis zu 93 °C (200 °F) empfohlen; mit Deckschicht aus Aluminiumfolie ist sie bis zu 182 °C (360 °F) verwendbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutz für die Bank
15 ft.
25 in.
15 ft. x 25 in. (4,6 m x 640 mm)
Je
FEP, Vinyl
4,6 m
640 mm
Schützt Labortische, Abzugshauben, provisorische Tische, Wände/Decken, Spritzabschirmungen, Wände von Sprühkabinen und andere Laboroberflächen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Oberflächenschutze > 15 ft x 25 in (L x B); Rückseite:Vinyl