Learn More
R&L Enterprises™ Blanke Edelstahlstäbe
Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. R& L Enterprises™ blanke Edelstahlstäbe sind langlebig und korrosionsbeständig.
Marke:  R&L Enterprises™ 3108/23
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12328149
  • 24.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Gewinde
  • Die Stablänge schließt das Gewinde nicht ein
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
12,5 mm
10 mm
600 mm
Stange
Schraubgewinde
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Blanke Edelstahlstäbe > Material:Edelstahl