Learn More
R&L Enterprises™ Blanke Edelstahlstäbe
Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. R& L Enterprises™ blanke Edelstahlstäbe sind langlebig und korrosionsbeständig.
Marke:  R&L Enterprises™ 3109/11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11759327
  • 8.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebig
  • Leicht zu reinigen
  • Korrosionsbeständig
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
12,5 mm
Einfach (ohne Gewinde)
500 mm
Stange
Für Ständer in V-Form
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Blanke Edelstahlstäbe > Länge: 500 mm; Innendurchmesser: 12,5 mm