Learn More
R&L Enterprises™ Blanke Edelstahlstäbe
Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. R& L Enterprises™ blanke Edelstahlstäbe sind langlebig und korrosionsbeständig.
Marke:  R&L Enterprises™ 3108/43
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11705396
  • 65.29 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schraubgewinde
  • Länge der Stange ohne Gewinde
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
12,5 mm
Stativ mit Stab
Schraubgewinde
1000 mm
Enthält Stange, nicht jedoch die Basis.
10 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Blanke Edelstahlstäbe > Material: Aluminiumlegierung