Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300 °C bei einem maximalen Volumen von 8 Litern angeboten.
Marke:  Thermo Scientific™ 1541071
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11680871
  • 4020.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SC150L
CE/ROHS/WEEE
17 l/min
16,7 x 9,2 x 18 in. (42,8 x 23,5 x 45,6 cm)
42,8 cm
23,5 cm
45,6 cm
10,6 kg
230 V
8 l
RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A
Umgebungstemperatur +13° bis 150°C
16,7 in.
9,2 in.
18 in.
23,4 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl >