Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S21 Umwälzpumpen für Heizbäder aus Edelstahl
Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200°C bei einem maximalen Volumen von 19 Litern angeboten.
Marke: Thermo Scientific™ 1531211
Beschreibung
Ideal für interne und externe Umwälzung Thermo Scientific™ SAHARA S21 Bäder aus Edelstahl werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 200 °C bei einem maximalen Volumen von 19 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.
Umweltfreundliches Design
- Sparen Sie während der Systemnutzungszeit bis zu 80 % Energiekosten und Tausende Kilowattstunden
- Blei- und quecksilberfrei
- Alle Systeme sind RoHS-konform (Blei- und Quecksilber-frei) und werden in recyceltem Verpackungsmaterial ausgeliefert
Sicherer Betrieb
- Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist
Einfach zu bedienen
- Alle Thermostate sind mit einer intuitiven Benutzeroberfläche mit hellem Display ausgestattet, auf dem alle wichtigen Anzeigen gut erkennbar sind
- Thermostate können an allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
- Allen Systemen liegt eine Kurzanleitung bei, die eine einfache Einrichtung und Bedienung ermöglicht
Hinweis:
- 115/60 Hz-Geräte sind UL-zertifiziert bzw. genehmigt
- IQ/OQ-Konformität ist optional erhältlich
Im Lieferumfang enthalten:
Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel
Empfohlen für:
- Viskosimeter
- Spektrophotometer
- Refraktometer
- Metrologie
Spezifikation
SC150 | |
19 l | |
RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A | |
Umgebungstemperatur +13° bis 150°C | |
24,7 in. | |
15 in. | |
16,1 in. | |
31,2 lb. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
SC150-S21; 230V/50Hz; 19 l | |
CE/ROHS/WEEE | |
17 l/min | |
24,7 x 15 x 16,1 in. (62,8 x 38,1 x 40,9 cm) | |
62,8 cm | |
38,1 cm | |
40,9 cm | |
14,2 kg | |
230 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31