Learn More
Thermo Scientific™ SAHARA S5P Wärme-Bäder/Umwälzthermostate aus PPO
Diese Bäder sind ideal, wenn in Ihrer Anwendung Sichtbarkeit gewährleistet sein muss.
Marke:  Thermo Scientific™ 1533051
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11928299
  • 2753.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SC150
CE/ROHS/WEEE
17 l/min
15,3 x 7,5 x 14,2 in. (38,8 x 19 x 36 cm)
38,8 cm
19 cm
36 cm
5,1 kg
230 V
5 l
RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A
Umgebungstemperatur +13° bis 300°C
15,3 in.
7,5 in.
14,2 in.
11,2 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SAHARA S5P Wärme-Bäder/Umwälzthermostate aus PPO >