Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Plattform für Verbrauchsmaterialien für Proben
Enthält alle Verbrauchsmaterialien, die für die Durchführung von Alkenale-Peroxidtests erforderlich sind.
636.00 CHF - 1285.00 CHF
Spezifikation
Menge Je 1
Lagerungsbedingungen Raumtemperatur
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Druckerpapier, Membranen, Präzisionsgewebewischtücher, feste Glasperlen, konische 15 ml-Röhrchen, 10 bis 100 μl-Pipettenspitzen, 200 bis 1000 μl-Pipettenspitzen, 12 mm-Kulturröhrchen, 12 mm-Kulturröhrchenverschlüsse, Sharpie Marke
Produkte 2
Produktcode Marke Probentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Probentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15792642
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
07LC2000
Liquid Samples
636.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15712652
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
07SC2000
Solid Samples
1285.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbrauchsplattform für die Durchführung von alkenalen Peroxidtests
  • Enthält alle Verbrauchsmaterialien, die für die Durchführung fester, flüssiger Proben erforderlich sind
  • Forschungsbereich: Lipidabbau und -oxidation
  • Nachweisverfahren: Bichromatischer Photometer
  • Anwendungsbereich: Abbau von Öl/Fett
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Raumtemperatur