Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Plattform für Verbrauchsmaterialien für Proben
Enthält alle Verbrauchsmaterialien, die für die Durchführung von Alkenale-Peroxidtests erforderlich sind.
Marke: MP Biomedicals™ 07SC2000
Includes: Druckerpapier, Membranen, Präzisionsgewebewischtücher, feste Glasperlen, konische 15 ml-Röhrchen, 10 bis 100 μl-Pipettenspitzen, 200 bis 1000 μl-Pipettenspitzen, 12 mm-Kulturröhrchen, 12 mm-Kulturröhrchenverschlüsse, Sharpie Marke
Beschreibung
- Verbrauchsplattform für die Durchführung von alkenalen Peroxidtests
- Enthält alle Verbrauchsmaterialien, die für die Durchführung fester, flüssiger Proben erforderlich sind
- Forschungsbereich: Lipidabbau und -oxidation
- Nachweisverfahren: Bichromatischer Photometer
- Anwendungsbereich: Abbau von Öl/Fett
Spezifikation
Peroxidprüfung, Alkenal-Tests (Feste Proben) | |
Je 1 | |
Raumtemperatur |