Learn More
Safranin, Pure, C.I.50240, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 477-73-6 |
Farbe | Braun |
Verpackung | Glasgefäß |
Summenformel | C20H19ClN4 |
MDL-Nummer | MFCD00011759 |
Menge | 25 g |
Synonym | basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine |
InChI-Schlüssel | QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1 |
IUPAC-Name | 3,7-Dimethyl-10-Phenylphenazin-10-ium-2,8-Diamin; Chlorid |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Safranine O
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Safranin, Pure, C.I.50240, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur