Learn More
Fisherbrand™ Safeview BLUE Light Transilluminator 15.4 x 15.4cm
Beschreibung
- Kompaktes Design
- Gleichmäßige Lichtquelle
- Kostengünstig
- Leichtgewichtig mit nur 1.52 kg
Spezifikation
200 x 200 x 28.7 mm | |
154 x 154 mm | |
110/240 V | |
LED blau, 470 nm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Safeview BLUE Light Transilluminator 15.4 x 15.4cm >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur