Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
GREENER_CHOICE
Safety Caps V2.0 wurden für die sichere Extraktion von Lösungsmitteln bei der Arbeit mit HPLC/UHPLC-Systemen entwickelt. Extrahieren Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Behältern, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein.
Marke:  SCAT™ 307100
89.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17172036
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
SCAT™ Safety Caps V2.0 bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung.
  • Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
  • Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
  • Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
  • Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
  • Ansprechendes Design und klare Anordnung der Anschlüsse
  • Verbessertes Design für einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
  • Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige in jeder Sicherheitskappe enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Laborflasche
PTFE
Schutzkappe I
HPLC-Systeme
1 x PFA-Fitting mit einem Außendurchmesser von 1,6/2,3/3,2 mm und Belüftungsventil
GL/S40
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0 > 1 x PFA-Fitting mit einem Außendurchmesser von 1,6/2,3/3,2 mm und Luftventil