Learn More
Sartorius Safety Weighing Cabinet without Filtration
Safety Weighing Cabinets ensure a safe working environment for laboratory staff without sacrificing ergonomics or precision in weighing. Personnel safety and reliable weighing results from a single source.
Marke: Sartorius SWC900TNF
11465.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zum Schutz der Gesundheit aller Labormitarbeiter beim Wiegen von gefährlichen Stoffen in Pulverform müssen geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden.
- Der Sartorius SWC Sicherheitswägeschrank zeichnet sich gegenüber herkömmlichen Laborabzügen durch große Vorzüge in Design und Konstruktion aus.
- Der SWC erzeugt einen geschlossenen Bereich rund um die Laborwaage, der das Entweichen von Luft oder feinpudrigen Partikeln in den Arbeitsbereich des Anwenders verhindert.
- Gleichzeitig sorgen die konstante Lufteinströmgeschwindigkeit und die spezielle Schrankkonstruktion für einen praktisch turbulenzfreien Luftstrom und somit für konsistente und wiederholbare Wägeergebnisse.
- Waage und Wägeschrank sind perfekt aufeinander abgestimmt.
- Sartorius konnte mit dem SWC Sicherheitswägeschrank zwei bisher widersprüchliche Anforderungen vereinen: maximaler Personenschutz und zuverlässige Wägeergebnisse.
- Maximaler Personenschutz: Geschlossener Bereich rund um die Laborwaage, der das Entweichen von Luft oder feinpudriger Partikeln in den Arbeitsbereich des Anwenders verhindert
- Zuverlässige Wägeergebnisse: Luftstrom ist praktisch turbulenzfrei, konsistente und wiederholbare Wägeergebnisse.
- Aus transparentem Acrylglas mit perfekter Sicht auf die Waage und die abzuwiegenden Proben
- Die äußerst stabile Basis aus schwarzem Granit absorbiert Schwingungen
- Kontaminiertes Material kann sicher in einem Doppelbeutelsystem entsorgt werden
- Kalibriertes Luftstrom-Alarmsystem mit Audit-Trail-Funktion gibt Alarm, wenn die Luftstromgeschwindigkeit unter einen definierten Wert sinkt
Spezifikation
Acrylglas | |
900 mm | |
29,5 in. | |
750 mm |