Learn More
Sartorius™ Sicherheitswägeschrank
Für eine sichere Arbeitsumgebung der Labormitarbeiter ohne Beeinträchtigung der Ergonomie oder der Wiegegenauigkeit.
Marke:  Sartorius™ SWC1200TNF
Artikelnummer. 15680835
  • 19750.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Beschreibung
  • Mitarbeitersicherheit und zuverlässiges Wägen aus einer Hand
  • Ohne Filter
  • 1230 x 750 x 770 mm
  • Die Konstruktion aus klarem Acrylglas bietet perfekte Sicht auf die Waage und die Probe
  • Hervorragend geeignet für die Arbeit mit extrem kleinen Proben
  • Alle Oberflächen sind leicht zu reinigen und für herkömmliche Reinigungsmitteln geeignet
  • Extrem stabile Basis aus schwarzem Granit absorbiert Schwingungen, die die Waage beeinflussen können
  • Sorgt für einen geschlossenen Bereich rund um die Laborwaage, der das Entweichen von Luft oder feinpudriger Partikel in den Arbeitsbereich verhindert
  • Umfasst Datenprotokollierungsalarm, Beleuchtungseinheit, Abfallentsorgungsanlage, Luftstromrauchtest-Kit und antistatische Reinigungstücher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitswägeschrank
750 mm
770 mm
Acrylglas
Sicheres Wägen
1230 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Sicherheitswägeschrank > Größe: 1230 x 750 x 770 mm