Learn More
SCAT Safety Waste Cap LISA, V3.0 Verlängerungstrichter
Der Verlängerungstrichter für den Abfall-Sicherheitsverschluss 'LISA', V3.0 ist ein Zubehör für LISA HPLC/UHPLC-Systeme.
81.65 CHF - 87.95 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-/UHPLC-Systeme |
---|---|
Material | PTFE |
Gewindegröße | M30x35. |
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17346429
|
SCAT
350120 |
Nicht elektrisch leitfähig | Verlängerungstrichter |
81.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17376429
|
SCAT
450120 |
Elektrisch leitfähig | Verlängerungstrichter mit Erdungskabel |
87.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zubehör für Safety Waste Cap 'LISA,' V3.0
- Verlängerungstrichter mit Klappdeckel
- Hergestellt aus PTFE für optimale chemische Beständigkeit
Spezifikation
HPLC-/UHPLC-Systeme | |
PTFE | |
M30x35. |