Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap LISA, V3.0
Die neueste Generation eines modernen und universell erweiterbaren Baukastensystems für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC / UHPLC-Abfällen. Kein anderes Entsorgungssystem auf dem Labormarkt bietet eine so hohe Anzahl an individuellen Gewinden, Anschlüssen und Erweiterungsmöglichkeiten.
Marke:  SCAT™ 450090
170.97 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17885724
  • 217.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Basismodul gehört ein Safety Waste Cap V3.0 'LISA' mit der von Ihnen gewählten Gewindegröße. Im Lieferumfang sind weitere 23 Zubehörteile enthalten. Darüber hinaus kann an den Safety Waste Cap LISA V3.0 eine Vielzahl von weiterem SCAT-Zubehör wie z.B. ein Trichter oder ein Abluftfilter angedockt werden. Eine Auswahl finden Sie in der Bestelltabelle aufgelistet:
  • Blindstopfen,  Satelliten - Zum Verlängern und Befestigen verschiedener Komponenten wie z.B. eines Trichters.
  • Schlauchverbinder - Zum Anschluss für größere Schläuche mit 5 - 11,5 mm ID.
  • Satellit aus PTFE - Für optimale chemische Beständigkeit.
  • 360° frei drehbare Schraubkappe - Für einfaches Wechseln des Behälters ohne Verdrehen des Schlauches
  • Fittings - mit verbessertem Design zum leichteren Anschluss von Kapillaren mit 1,6 mm, 2,3 mm oder 3,2 mm OD.
  • Abluftfilteranschluss - SCAT-Abluftfilter blockieren mit Hilfe von optimierter Aktivkohle schädliche Dämpfe und sorgen für einen sicheren Druckausgleich in den Abfallbehältern
  • Der große Lieferumfang an Armaturen und Blindstopfen sowie Zubehör wie Abluftfilter und Trichter sorgt dafür, dass das Andocksystem sofort einsatzbereit ist.
Spezifikation
Spezifikation
HPLC- / UHPLC-Systeme
PTFE-EC
Waste Cap
4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x PFA-Blindstopfen, 3 x 5 - 11,5 mm ID, 3 x PTFE-Blindstopfen + Anschluss für Abluftfilter
S90
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SCAT™ Safety Waste Cap LISA, V3.0 > Thread Size: S90; Includes: 4 x 1.6/2.3/3.2 mm OD, 4 x PFA-blind plug, 3 x 5 to 11.5 mm ID, 3 x PTFE-blind plug + connector for exhaust filter