Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap LISA, V3.0
Die neueste Generation eines modernen und universell erweiterbaren Baukastensystems für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC / UHPLC-Abfällen. Kein anderes Entsorgungssystem auf dem Labormarkt bietet eine so hohe Anzahl an individuellen Gewinden, Anschlüssen und Erweiterungsmöglichkeiten.
Marke:  SCAT™ 350050
153.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17295044
  • 194.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
Das Basismodul enthält einen Abfall-Sicherheitsverschluss V3.0 „LISA“ mit der von Ihnen gewählten Gewindegröße. Im Lieferumfang sind weitere 23 Zubehörteile enthalten. Darüber hinaus kann eine Vielzahl anderer SCAT-Zubehörteile wie Trichter oder Abluftfilter an den Abfall-Sicherheitsverschluss LISA V3.0 angedockt werden. Eine Auswahl finden Sie in der Bestelltabelle:
  • Satelliten-Blindstopfen – Zum Ausfahren und Befestigen verschiedener Komponenten, wie z. B. eines Trichters.
  • Schlauchverbinder – Für den Anschluss größerer Röhrchen mit einem Innendurchmesser von 5 bis 11,5 mm.
  • Satellit aus PTFE – Für optimale Beständigkeit gegen Chemikalien.
  • 360° frei drehbare Schraubkappe – für einfaches Wechseln des Behälters ohne Verdrehen des Schlauchs
  • Anschlussstücke – mit verbesserter Konstruktion für den einfacheren Anschluss von Kapillaren mit einem Außendurchmesser von 1,6 mm, 2,3 mm oder 3,2 mm.
  • Abluftfilteranschluss – SCAT-Abluftfilter blockieren schädliche Dämpfe mit Hilfe von optimierter Aktivkohle und sorgen für einen sicheren Druckausgleich in den Abfallbehältern
  • Der große Lieferumfang von Anschlussstücken und Blindstopfen sowie Zubehör wie Abluftfilter und Trichter sorgt dafür, dass das Andocksystem sofort einsatzbereit ist.
Spezifikation
Spezifikation
HPLC- / UHPLC-Systeme
PTFE
Nicht elektrisch leitfähig
4 x Anschlussstücke 1,6/2,3/3,2 mm AD, 4 x PFA-Blindstopfen, 3 x Anschlussstücke 5,0 bis 11,5 mm ID, 3 x PTFE-Blindstopfen und Blindstopfen für Abluftfilter
S50
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Safety Waste Cap LISA, V3.0 > Gewinde: S50; Leitfähigkeit: Nein