Learn More
3M™ Gestreiftes Sicherheitsband 5702
Ideal für die Markierung von Fahrspuren, Gefahrenbereichen, vorstehenden Geräten und niedrig hängenden Objekten in Fabriken, Lagern und Krankenhäusern. Lebendige, hoch sichbare gelbe und schwarze diagonale Streifen, die sich im Vinyl verrasten, um Menschen auf gefährliche Bedingungen aufmerksam zu machen.
Marke:  3M™ 7000017005
Artikelnummer. 17247770
  • 2655.00 CHF / 24 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Wird sofort angewendet und ist sofort einsatzbereit
  • Die leuchtend gelben und schwarzen Streifen sind für dauerhaft hohe Sichtbarkeit in das Vinyl eingearbeitet
  • Dehnt sich aus und passt sich gekrümmten Oberflächen und Ecken an und sorgt so für eine enge Passform
  • Beständig gegen Abrieb, Abrieb, Feuchtigkeit und Verwitterung für eine lange Funktionsdauer
  • Dient zum Identifizieren und Markieren von Verkehrsbereichen und physischen Gefahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
51 mm x 33 m
0,14 mm
Schwarz mit gelben Streifen
32,91 m
5,1 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Gestreiftes Sicherheitsband 5702 > 51 mm x 33 m