Learn More
3M™ Sicherheitsstreifband 5702
Deutlich erkennbare Sicherheitsmarkierungen von Fahr- und Gehwegen, Gefahrenbereichen, überstehender Ausrüstung und tief herabhängenden Objekten. Einzeln eingepackt und in einer praktischen Verpackung geliefert.
Marke:  3M™ 7100260282
Artikelnummer. 17731689
  • 845.00 CHF / 12 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Haftet sofort und ist sofort einsatzbereit
  • Schwarz-Gelb-gestreift für Gefahrenbereiche
  • Leicht anzubringen, erstreckt sich um Ecken und sitzt auch dort zuverlässig und fest
  • Die in das Vinyl eingearbeitete leuchtend gelben und schwarzen Streifen bleiben über lange Zeit gut sichtbar.
  • Lange Haltbarkeit und hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Lösungsmittel
  • Beständig gegen Scheuern, Feuchtigkeit und Verwitterung und daher sehr langlebig
  • Starke Haftkraft auf den meisten Böden, starke Haltekraft
  • Von vielen Oberflächen in einem Stück und rückstandsfrei entfernbar, spart Reinigungskosten
  • Wird zum Kennzeichnen und Markieren von Verkehrsbereichen und Stellen mit physischen Gefahren verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
33 m x 50 mm
12 Rollen
Kautschuk-basierter Klebstoff
Sicherheitsband
Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
0,11 mm
Schwarz, Gelb
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Sicherheitsstreifband 5702 > Gestreiftes Sicherheitsband 5702, Klebstofftyp: Kautschuk-basierter Klebstoff, Abmessungen (L x B): 33 m x 50 mm, Dicke: 0,11 mm; Vorgesehen für (Anwendung): Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Farbe: Schwarz, gelb