Learn More
asecos™ SL-CLASSIC Schrank für Säuren und Basen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3060600130608
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, komplette Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Zwei in einem: zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle, getrennte Entlüftung der Lagerkammern, nur ein Abluftstutzen im Dachbereich
Zertifikate
- typgeprüft gemäß EN 14727
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
konform mit DIN EN16121/16122, GS-zertifiziert | |
603 mm | |
570 x 485 x 1869 mm | |
Flügel | |
1965 mm | |
SL.196.120.MV | |
Keine | |
Melaminharz, laminiert | |
1197 mm | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
Schrank für Säuren und Alkalien |
12 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP) | |
570 mm | |
603 x 1197 x 1965 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
1865 mm | |
2 | |
Ausziehbar | |
291,30 kg | |
485 mm | |
Fenster, PP (Polypropylen) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ SL-CLASSIC Schrank für Säuren und Basen > 570 x 485 x 1.869 mm, Anzahl der Einlegeböden:0
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur