Learn More
asecos™ SL-CLASSIC Schrank für Säuren und Basen
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke:  asecos™ 3060600130607
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15221035
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
  • Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, komplette Schließmechanik korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
  • Zwei in einem: zwei Abteile erlauben die getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in einem Schrank
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: korrosionsbeständige metallfreie Lüftungskanäle, getrennte Entlüftung der Lagerkammern, nur ein Abluftstutzen im Dachbereich
Zertifikate
  • typgeprüft gemäß EN 14727
  • EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
Spezifikation
konform mit DIN EN16121/16122, GS-zertifiziert
603 mm
570 x 485 x 1869 mm
Flügel
1965 mm
SL.196.120.MV
8
Melaminharz, laminiert
1197 mm
Lichtgrau (RAL 7035)
Schrank für Säuren und Alkalien
8 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)
570 mm
603 x 1197 x 1965 mm
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
1865 mm
2
Ausziehbar
271,70 kg
485 mm
Fenster, PP (Polypropylen)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ SL-CLASSIC Schrank für Säuren und Basen > 570 x 485 x 1.869 mm, Anzahl der Einlegeböden:8