Learn More
Brady™ Sicherheitsschild Handwaschanleitung
Eine effiziente Lösung mit klaren Sicherheitshinweisen zur einfachen Kommunikation von Maßnahmen gegen COVID19 in Arbeitsbereichen.
5.30 CHF - 22.85 CHF
Spezifikation
Material | Laminiertes Polyester |
---|---|
Montageart | Selbstklebend |
Abmessungen (L x B) | 262 x 371 mm (B x H) |
Produktcode | Marke | Sprachen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sprachen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16546414
|
Brady™
306823 |
Holländisch |
21.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16546444
|
Brady™
306853 |
Norwegisch | N/A | |||||||
16556414
|
Brady™
306824 |
Französisch |
18.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16556434
|
Brady™
306844 |
Dänisch | N/A | |||||||
16566414
|
Brady™
306825 |
Deutsch |
18.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16566434
|
Brady™
306845 |
Finnisch | N/A | |||||||
16576414
|
Brady™
306826 |
Deutsch |
22.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16576434
|
Brady™
306846 |
Schwedisch | N/A | |||||||
16586414
|
Brady™
306827 |
Spanisch | N/A | |||||||
16596414
|
Brady™
306828 |
Italienisch |
22.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Bietet klare, visuelle Kommunikation, wo es darauf ankommt
- Hebt die Verwendung eines angemessenen persönlichen Schutzes hervor
- Kommuniziert einfach soziale Distanzierung und Hygiene
Spezifikation
Laminiertes Polyester | |
Selbstklebend | |
262 x 371 mm (B x H) |