Learn More
Brady™ Sicherheitsschild COVID-19 Empfang2
Eine effiziente Lösung mit klaren Sicherheitshinweisen zur einfachen Kommunikation von Maßnahmen gegen COVID19 in Arbeitsbereichen.
5.30 CHF - 21.85 CHF
Spezifikation
Material | Laminiertes Polyester |
---|---|
Montageart | Selbstklebend |
Abmessungen (L x B) | 262 x 371 mm (B x H) |
Produktcode | Marke | Sprachen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sprachen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16506434
|
Brady™
306839 |
Finnisch |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16516434
|
Brady™
306840 |
Schwedisch |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16526404
|
Brady™
306811 |
Holländisch |
20.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16526444
|
Brady™
306851 |
Norwegisch |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16536404
|
Brady™
306812 |
Französisch |
17.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16546404
|
Brady™
306813 |
Deutsch |
18.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16556404
|
Brady™
306814 |
Deutsch |
21.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16566404
|
Brady™
306815 |
Spanisch |
5.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16576404
|
Brady™
306816 |
Italienisch |
21.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16596424
|
Brady™
306838 |
Dänisch |
21.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bietet klare, visuelle Kommunikation, wo es darauf ankommt
- Hebt die Verwendung eines angemessenen persönlichen Schutzes hervor
- Kommuniziert einfach soziale Distanzierung und Hygiene
Spezifikation
Laminiertes Polyester | |
Selbstklebend | |
262 x 371 mm (B x H) |