Learn More
Brady™ Sicherheitsschild COVID-19 Empfang2
Eine effiziente Lösung mit klaren Sicherheitshinweisen zur einfachen Kommunikation von Maßnahmen gegen COVID19 in Arbeitsbereichen.
Marke: Brady™ 306815
.45 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
- Bietet klare, visuelle Kommunikation, wo es darauf ankommt
- Hebt die Verwendung eines angemessenen persönlichen Schutzes hervor
- Kommuniziert einfach soziale Distanzierung und Hygiene
Spezifikation
Laminiertes Polyester | |
Spanisch | |
Gelb auf Weiß |
Selbstklebend | |
262 x 371 mm (B x H) |