Learn More
Brady™ Sicherheitszeichen COVID-19 Soziale Distanzierung einhalten
Eine effiziente Lösung mit klaren Sicherheitshinweisen zur einfachen Kommunikation von Maßnahmen gegen COVID19 in Arbeitsbereichen.
11.95 CHF - 15.00 CHF
Specifications
Material | Laminiertes Polyester |
---|---|
Montageart | Selbstklebend |
Abmessungen (L x B) | 800 x 80 mm (B x H) |
Product Code | Brand | Sprachen | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Sprachen | Price | Quantity & Availability | ||||||
16506424
|
Brady™
306829 |
Holländisch |
13.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16506444
|
Brady™
306849 |
Schwedisch |
14.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16516424
|
Brady™
306830 |
Französisch |
11.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16526424
|
Brady™
306831 |
Deutsch |
12.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16536424
|
Brady™
306832 |
Deutsch |
15.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16546424
|
Brady™
306833 |
Spanisch |
14.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16556424
|
Brady™
306834 |
Italienisch |
14.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16556444
|
Brady™
306854 |
Norwegisch | N/A | N/A | N/A | |||||
16586434
|
Brady™
306847 |
Dänisch |
14.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16596434
|
Brady™
306848 |
Finnisch |
14.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Bietet klare, visuelle Kommunikation, wo es darauf ankommt
- Hebt die Verwendung eines angemessenen persönlichen Schutzes hervor
- Kommuniziert einfach soziale Distanzierung und Hygiene
Specifications
Laminiertes Polyester | |
Selbstklebend | |
800 x 80 mm (B x H) |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Sicherheitszeichen COVID-19 Soziale Distanzierung einhalten