Learn More
KARTELL SCHUTZSCHILD .
Click to view available options
Dicke (metrisch):
5 mm
9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- The safety shields are available in two sizes with different thicknesses and are made of high quality, clear acrylic; are free standing, portable and stable, and are all fitted with non -skid feet.
- Art. 571 is designed to provide laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, aerosol and splashing.
Spezifikation
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) | 14.37 in. |
Höhe (metrisch) | 365 mm |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.2 in. |
Dicke (metrisch) | 5 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 9.53 in. |
Breite (metrisch) | 242 mm |
Produkttyp | Countertop Shield |
Material | Acryl |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | None |
Mehr anzeigen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Unverzichtbarer Augenschutz
Ihre Augen verdienen den besten Schutz.Aktionscode: 24152Gültig bis zum: 2025-07-04
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KARTELL SCHUTZSCHILD . >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur