Learn More
Brady™ Sicherheitssperre
Maschine bleibt verriegelt, bis jede Person, die an der Reparatur oder Inspektion arbeitet, fertig ist.
197.00 CHF - 234.00 CHF
Spezifikation
Farbe Rot
Material Vinyl-beschichteter hochfester Stahl
Beschreibung Sicherheitssperre
Höhe (metrisch) 129.29 mm
Menge 12/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Bügel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Bügel Preis Menge & Verfügbarkeit  
15653537
Unterlagen ansehen
Brady™
805840
25.00 mm
197.00 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15663537
Unterlagen ansehen
Brady™
805841
38.00 mm
234.00 CHF
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Person setzt eine Sperre auf die Sperrklinke, aber die Sperrklinke kann erst entfernt werden, wenn alle Sperrungen entfernt wurden, sodass Unfälle verhindert werden
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Sicherheitssperre
12/Packung
Vinyl-beschichteter hochfester Stahl
129.29 mm
58.42 mm