Learn More
Brady™ Sicherheitssperre
Maschine bleibt verriegelt, bis jede Person, die an der Reparatur oder Inspektion arbeitet, fertig ist.
Marke:  Brady™ 805841
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15663537
  • 234.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Person setzt eine Sperre auf die Sperrklinke, aber die Sperrklinke kann erst entfernt werden, wenn alle Sperrungen entfernt wurden, sodass Unfälle verhindert werden
Spezifikation
Spezifikation
065376
Vinyl-beschichteter hochfester Stahl
129.29 mm
58.42 mm
Rot
Sicherheitssperre
12/Packung
38.00 mm