Learn More
SymLine™ Signalbox & Trennschallverstärker Zubehör
Überwachung von zwei Füllständen gleichzeitig, perfekte Integration in Labormöbel mit der Built-In Signalbox
Marke: SymLine™ 108037
47.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LEDs und ein akustischer Summer warnen Sie rechtzeitig, bevor Ihr Füllstand von Sammelbehältern eine kritische Höhe erreicht. Wenn der Behälter gewechselt wird, kann der Alarm über das neue Touchpad stummgeschaltet werden. Pumpen und andere externe Geräte können bequem über die integrierte Schnittstelle angesteuert werden. Nach ATEX-Richtlinien müssen Ex-Sensoren in Verbindung mit einem Schaltverstärker installiert werden, wenn sie in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zonen) eingesetzt werden. Die Signalboxen und der Schaltverstärker müssen außerhalb der Ex-Zone platziert werden.• Überwachen Sie zwei Füllstände gleichzeitig • Touchpad • Füllstandskontrolle über Status-LEDs • Optische und akustische Alarmsignale • Kompatibel mit Schaltverstärker ATEX: Ein weit verbreitetes Synonym für die ATEX-Richtlinien der Europäischen Union. Der Begriff ATEX leitet sich von der französischen Abkürzung für ATmosphere EXplosive ab. Derzeit umfasst diese Direktive zwei EU-Richtlinien zur Explosionsverhütung, nämlich die ATEX-Geräterichtlinie 2014/34/EU und die ATEX-Arbeitsplatzrichtlinie 1999/92/EG.Spezifikation
5 m | |
Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier | |
Signalkabel |
Signal Cable (5 m) | |
Elektronische Füllstandskontrolle. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SymLine™ Signalbox & Trennschallverstärker Zubehör > Signalkabel, 5 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur