Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasleitung
Bietet einen sicheren und einfachen Anschluss an Gasbrenner. Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasschläuche bestehen auf beiden Seiten aus einem Gummischlauch, einer Metallspirale mit Gewinde und Endbuchsen.
39.25 CHF - 72.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsgasschlauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Gasbrenner nach DIN 30 665 für alle Gase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10077760
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3608050
500 mm
39.25 CHF
500 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10119510
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3608060
600 mm
40.45 CHF
600 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10684271
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3608075
750 mm
45.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10383281
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3608125
1000 mm
72.80 CHF
1250 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10129700
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
3608150
1250 mm
67.10 CHF
1500 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Arbeitsdruck von 100 mbar
  • Für Gasbrenner nach DIN 30 665
  • Für alle Gase, die dem DVGW Arbeitscode G260 entsprechen
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitsgasschlauch
Gasbrenner nach DIN 30 665 für alle Gase
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Sicherheitsgasleitung